Imprimer
Clamps, universal
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5425 5425-OK
BOCH5425EA 178 EUR
BOCH5425 BOCH5425-OK
Clamps, universal
Pinces Pinces à usage général
These clamps made of stainless steel 18/10 feature cork lined fingers.
Certifications: DIN 12894