Imprimer
Benzène, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
12540-50ML-F 12540-5ML-F
12540-50ML-FEA 0 EUR
12540-50ML-F 12540-5ML-F
Benzène, Supelco®
Benzène
Formule: C₆H₆
Point d'ébullition: 80,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5,5 °C
Densité: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003009
Numéro CAS: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
UN: 1114
ADR: 3,II
REACH: 01-2119447106-44
Indice Merck: 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=195f967e9e53065b2ed6eadc5ca12dfa3f7930ed&vid=b973b9785fd03a80a3bef7ce0efb171436ea53eb&prid=web&clid=SAPDAM