Imprimer
Attaches pour burette
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5476 5477
BOCH5476EA 42.5 EUR
BOCH5476 BOCH5477
Attaches pour burette
Pinces Pinces à usage général
Burette clamps made of zinc plated stainless steel.
  • Fingers are covered with silicone coating to protect clamped items
  • Single sided or double sided available