Imprimer
Pinces, à trois pattes
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5420 5551
BOCH5420EA 181 EUR
BOCH5420 BOCH5551
Pinces, à trois pattes
Pinces Pinces à usage général
Three pronged retort clamps made of stainless steel.
  • Fingers are covered with a silicone coating