Imprimer
Échantillonneurs Pharma Zone, Novartos Multi
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5358-0000 5358-0005 5358-0010 5358-0015 5358-0020 5358-1000 5358-0008 5358-0017 5358-0003 5358-0603 5358-1003 5358-1403 5358-0602 5358-1402
300-0187EA 147 EUR
300-0187 300-0188 300-0189 300-0190 300-0191 300-0126 BURK5358-0008 BURK5358-0017 BURK5358-0003 129-1779 129-1780 129-1781 129-1782 129-1783
Échantillonneurs Pharma Zone, Novartos Multi
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Novartos is the pharmaceutical zone sampler for sampling in accordance with the FDA guidelines for unit dose sampling. With the Novartos pharmaceutical samplers, multiple individual dose samples (unit dose samples) can be taken from one or more sampling points in a single sampling.
  • Les garnitures, ajustées avec précision, sont faciles à remplacer
  • Les garnitures sont disponibles dans tous les volumes de 0 à 2,0 ml
  • La profondeur de prélèvement indiquée sur une échelle graduée, gravée au laser, est clairement lisible
  • Inox V4A (1.4404 / 1.4571)
  • Sans rainure et poli à la main
  • Simplicité du nettoyage
  • 25 mm Ø
Le double échantillonnage est désormais possible sans déplacer la sonde dans le matériau en vrac, ce qui limite les risques d’hétérogénéité des échantillons.
La technique CAO permet d’optimiser la géométrie des compartiments : le remplissage et le vidage complets sont facilités ; les interstices et espaces morts, propices à l’accumulation des résidus d’échantillons, sont largement éliminés.
Informations de commande: Please order sample inserts separately.