Imprimer
Clips pour joints coniques rodés standard, KECK™, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286337302 286337405 286337508 286337602
271-7130EA 12.4 EUR
271-7130 271-7138 271-7135 271-7136
Clips pour joints coniques rodés standard, KECK™, DURAN®
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Nickel with steel spring. KECK™ conical joint clips ensure a secure connection and thus increase laboratory safety.
  • Easy to fit and do not alter their shape
  • Ideal for applications with very high temperatures