Imprimer
Thiophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzènethiol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
8.08159.0005EA 55.5 EUR
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
Thiophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Thiophénol
Formule: C₆H₆S
Point d'ébullition: 169 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,0728 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004826
Numéro CAS: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1 (3),I
Indice Merck: 12,09492