Imprimer
Thiophénol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzènethiol
138870010 138870250 138875000 138870050
ACRO138870010EA 239 EUR
ACRO138870010 ACRO138870250 ACRO138875000 ACRO138870050
Thiophénol 99%
Thiophénol
Formule: C₆H₆S
Point d'ébullition: 167…169 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,078 g/cm³
Point éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004826
Numéro CAS: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1,
Indice Merck: 12,09492
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %