Imprimer
Phénol
Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide phénique
ROTH0038.2EA 195 EUR
ROTH0038.1 ROTH0038.2 ROTH0038.3
Phénol
Phénol
Formule: C₆H₅OH
Poids moléculaire: 94,11 g/mol
Point d'ébullition: 181,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40,8 °C
Densité: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Indice Merck: 12,07390