Imprimer
Gel de silice, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
717177-1KG 717177-25KG 717177-5KG
717177-1KGEA 103 EUR
717177-1KG 717177-25KG 717177-5KG
Gel de silice, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9681ea4a269194b67d7830fdda609333850a3e81&vid=6a82d6e47720aa2ad03859036fc48670933279d0&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91a977b99d887833a9e9e5a371088db83bfe4510&vid=992e02326a976158e0be29020a7612b1f6487ba3&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d6471b391e5d97151aa529e5d0532a0d4a141a6&vid=38a942dda9aba78a1e0811c7d894d33695edbd4f&prid=web&clid=SAPDAM