Phénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide phénique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₅OH Poids moléculaire: 94.11 g/mol Point d'ébullition: 181.7 Point de fusion: 40.8 Densité: 1.0722 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 81 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002143 Numéro CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1 II REACH: 01-2119471329-32 Indice Merck: 12,07390 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 84 g/l (20 °C) |
Melting Point | 40.8 °C |
Molar Mass | 94.11 g/mol |
Bulk Density | 620 kg/m3 |
Boiling Point | 181.8 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 81 °C |
Explosion Limit | 1.3 - 9.5 %(V) |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 595 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |