Trisulfate de dipraséodyme octahydraté 99,9 REO basis
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sulfate de praseodyme (III) octahydraté
Purity: 99.9%
CAS No.: 13510-41-3
Molecular Formula: Pr2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 714.12 (570.00anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00149832
Formule:
O₁₂Pr₂S₃·8H₂O Poids moléculaire: 714.13 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149832 Numéro CAS: 13510-41-3 EINECS: 233-622-8 Indice Merck: 14,7712 |