2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 60-27-5
Molecular Formula: C4H7N3O
Formula Weight: 113.12
Odour: Odourless
pH: 7.5-8.5
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 112061
Merck Reference: 14,2569
MDL No.: MFCD00059730
Formule:
C₄H₇N₃O Poids moléculaire: 113.12 g/mol Point de fusion: ∼ 255 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00059730 Numéro CAS: 60-27-5 EINECS: 200-466-7 |