Imprimer
Thiazolidinanne ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15958.06 A15958.14 A15958.22
A15958.06EA 70 EUR
A15958.06 A15958.14 A15958.22
Thiazolidinanne ≥98%
Thiazolidinanne
Purity: 98% CAS No.: 123-90-0 Molecular Formula: C4H9NS Formula Weight: 103.19 Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.5384 Boiling Point: 175-177° Solubility: Miscible with water Beilstein Reference: 102550 Merck Reference: 14,9300 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00005974
Formule: C₄H₉NS
Point d'ébullition: 175…177 °C
Densité: 1,086
Point éclair: 67 °C (153 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005974
Numéro CAS: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
UN: 3267
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,9300