Imprimer
N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)morpholine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22004.14 B22004.22
B22004.14EA 42.2 EUR
B22004.14 B22004.22
N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)morpholine ≥97%
N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)morpholine
Purity: 97% CAS No.: 670-80-4 Molecular Formula: C10H17NO Formula Weight: 167.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5146 Boiling Point: 118-120°/10mm Beilstein Reference: 118696 MDL No.: MFCD00006163
Formule: C₁₀H₁₇NO
Point d'ébullition: 118…120 °C (10 mmHg)
Densité: 1,020
Point éclair: 68 °C (154 °F)
Numéro MDL: MFCD00006163
Numéro CAS: 670-80-4
EINECS: 211-579-6