Imprimer
(±)-1-Phénylprop-2-yne-1-ol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L09549.03 L09549.06
L09549.03EA 38.7 EUR
L09549.03 L09549.06
(±)-1-Phénylprop-2-yne-1-ol 98%
(±)-1-Phénylprop-2-yne-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 4187-87-5 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.5500 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 742365 MDL No.: MFCD00021860
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 231…233 °C
Point de fusion: 26…30 °C
Densité: 1,087
Point éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021860
Numéro CAS: 4187-87-5
EINECS: 224-064-6