(±)-2-Phénylbut-3-yne-2-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 127-66-2
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 92-93°/10mm
Beilstein Reference: 1100096
MDL No.: MFCD00004454
Formule:
C₁₀H₁₀O Point d'ébullition: 92…93 °C (10 mmHg) Point de fusion: 49…53 °C Densité: 1,031 Point éclair: 96 °C (205 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004454 Numéro CAS: 127-66-2 EINECS: 204-855-2 |