Chlorure de p-anisidinium 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Méthoxyaniline chlorhydrate, p-Anisidine chlorhydrate, 4-Anisidine chlorhydrate
Formule:
C₇H₁₀ClNO Point de fusion: 216…219 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036388 Numéro CAS: 20265-97-8 EINECS: 243-657-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to pink to grey-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 214 to 219 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |