4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 819058-34-9
Molecular Formula: C12H17BFNO2
Formula Weight: 237.08
MDL No.: MFCD09033884
Formule:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Poids moléculaire: 237.08 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09033884 Numéro CAS: 819058-34-9 |