Imprimer
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
H28448.06 H28448.03
H28448.06EA 301 EUR
H28448.06 H28448.03
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 210907-84-9 Molecular Formula: C12H18BNO2 Formula Weight: 219.09 Melting Point: 87-93° MDL No.: MFCD03453668
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Poids moléculaire: 219.09 g/mol
Point de fusion: 87…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453668
Numéro CAS: 210907-84-9