Imprimer
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367560010 367560050
ACRO367560010EA 120 EUR
ACRO367560010 ACRO367560050
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Poids moléculaire: 219.09 g/mol
Point de fusion: 64…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179448
Numéro CAS: 191171-55-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %