2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 191171-55-8
Molecular Formula: C12H18BNO2
Formula Weight: 219.09
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 8548809
Formule:
C₁₂H₁₈BNO₂ Point de fusion: 65…70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179448 Numéro CAS: 191171-55-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...