Imprimer
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 2-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
H27469.14 H27469.06
H27469.14EA 468 EUR
H27469.14 H27469.06
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 214360-48-2 Molecular Formula: C13H16BNO2 Formula Weight: 229.08 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD04038747
Formule: C₁₃H₁₆BNO₂
Poids moléculaire: 229.09 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038747
Numéro CAS: 214360-48-2