Imprimer
3-Bromo-3-butène-1-ol 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-butène-4-ol
368210100 368210500
ACRO368210100EA 390 EUR
ACRO368210100 ACRO368210500
3-Bromo-3-butène-1-ol 97+%
3-Bromo-3-butène-1-ol
Formule: C₄H₇BrO
Point d'ébullition: 175 °C (760 mmHg)
Densité: 1,522 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154041
Numéro CAS: 76334-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %