Imprimer
Isothiocyanatoacétate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L11046.03 L11046.06
L11046.03EA 48.6 EUR
L11046.03 L11046.06
Isothiocyanatoacétate de méthyle ≥98%
Isothiocyanatoacétate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 21055-37-8 Molecular Formula: C4H5NO2S Formula Weight: 131.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5200 Odour: Irritating Boiling Point: 137-138°/35mm Beilstein Reference: 2074764 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041119
Formule: C₄H₅NO₂S
Point d'ébullition: 137…138 °C (35 mmHg)
Densité: 1,210
Numéro MDL: MFCD00041119
Numéro CAS: 21055-37-8
ADR: 8,III