Imprimer
Ethylboronic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
370860010 370860050
ACRO370860010EA 74.1 EUR
ACRO370860010 ACRO370860050
Ethylboronic acid 95%
Ethylboronic acid
Formule: C₂H₇BO₂
Poids moléculaire: 73.89 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074536
Numéro CAS: 4433-63-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %