1-Butyldihydroxyborane 98
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Butylboronic acid, n-Butylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4426-47-5
Molecular Formula: CH3CH2CH2CH2B(OH)2
Formula Weight: 101.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 1733489
MDL No.: MFCD00002106
Formule:
C₄H₁₁BO₂ Poids moléculaire: 101.94 g/mol Point de fusion: 92…96 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002106 Numéro CAS: 4426-47-5 EINECS: 224-607-7 |