3-Iodobenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 696-41-3
Molecular Formula: C7H5IO
Formula Weight: 232.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-57°
Boiling Point: 124-125°/13mm
Beilstein Reference: 1854653
MDL No.: MFCD00039573
Formule:
C₇H₅IO Point d'ébullition: 124…125 °C (13 mmHg) Point de fusion: 55…57 °C |
Numéro MDL:
MFCD00039573 Numéro CAS: 696-41-3 |