Imprimer
1,4-Dioxanne-2,6-dione ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24498.09 B24498.18
B24498.09EA 61.5 EUR
B24498.09 B24498.18
1,4-Dioxanne-2,6-dione ≥97%
1,4-Dioxanne-2,6-dione
Purity: 97% CAS No.: 4480-83-5 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Melting Point: 91-94° Boiling Point: 240-241° MDL No.: MFCD00006677
Formule: C₄H₄O₄
Point d'ébullition: 240…241 °C
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006677
Numéro CAS: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5