Imprimer
1,4-Dioxanne-2,6-dione 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
114670250 114671000
ACRO114670250EA 132 EUR
ACRO114670250 ACRO114671000
1,4-Dioxanne-2,6-dione 97%
1,4-Dioxanne-2,6-dione
Formule: C₄H₄O₄
Point de fusion: 90…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006677
Numéro CAS: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 95 °C
Titration excess NaOH ≥96.0 %