Imprimer
Acide 1-cyanocyclopropanecarboxylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H27730.06 H27730.03
H27730.06EA 153 EUR
H27730.06 H27730.03
Acide 1-cyanocyclopropanecarboxylique ≥97%
Acide 1-cyanocyclopropanecarboxylique
Purity: 97% CAS No.: 6914-79-0 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Melting Point: 143-149° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00190651
Formule: C₅H₅NO₂
Point de fusion: 143…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190651
Numéro CAS: 6914-79-0
UN: 2923
ADR: 8,III