Phénol 99 no preservatives_contains, crystals_fused_white, ultrapure_bioreagent nucleic acids_extraction, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide phénique
Nitrogen_filled
Fused white crystals. For extraction of nucleic acids. Packaged under nitrogen. Lot analysis on label.
Formule:
C₆H₅OH Poids moléculaire: 94.11 g/mol Point d'ébullition: 181.7 Point de fusion: 40.8 Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 81 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002143 Numéro CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1 II Indice Merck: 12,07390 |
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (C₆H₅OH) | ≥ 99 % |
Melting Point | 39 - 41 °C |
Appearance | Passes Test |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
pH (saturated) | 4.5 - 6.0 |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤ 0.4 % |
Packaged under Nitrogen. |