Imprimer
Acide 3-(benzyloxy)benzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Benzyloxybenzoic acid
H32882.03 H32882.06 H32882.14
H32882.03EA 41.9 EUR
H32882.03 H32882.06 H32882.14
Acide 3-(benzyloxy)benzoïque ≥98%
Acide 3-(benzyloxy)benzoïque
Purity: 98% CAS No.: 69026-14-8 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 133-135° MDL No.: MFCD00527901
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00527901
Numéro CAS: 69026-14-8