Imprimer
Acide 2-(benzyloxy)benzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Benzyloxybenzoic acid
A12425.09 A12425.18 A12425.30
A12425.09EA 75.4 EUR
A12425.09 A12425.18 A12425.30
Acide 2-(benzyloxy)benzoïque ≥98%
Acide 2-(benzyloxy)benzoïque
Purity: 98% CAS No.: 14389-86-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 76-78° MDL No.: MFCD00051940
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051940
Numéro CAS: 14389-86-7