Phénol, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide phénique
Formule:
C₆H₅OH Poids moléculaire: 94,11 g/mol Point d'ébullition: 181,8 °C (1013 hPa) Point de fusion: 40,8 °C Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 81 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002143 Numéro CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications | |
Assay (by GC) | min. 99.0 % |
Clarity of Solution | passes test |
Freezing Point | min. 40.5 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.03 % |
Water (H2O) | max. 0.2 % |