4-Amino-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 654-70-6
Molecular Formula: C8H5F3N2
Formula Weight: 186.14
Melting Point: 136-139°
Beilstein Reference: 3278074
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00042155
Formule:
C₈H₅F₃N₂ Poids moléculaire: 186.14 g/mol Point de fusion: 136…139 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042155 Numéro CAS: 654-70-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...