Imprimer
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT), Sigma-Aldrich®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
475989-1 475989-10
475989-1EA 134 EUR
475989-1 475989-10
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT), Sigma-Aldrich®
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
Poids moléculaire: 414.33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011964
Numéro CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5