Imprimer
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L11939.03 L11939.06
L11939.03EA 63.3 EUR
L11939.03 L11939.06
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT) ≥98%
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
Purity: 98% CAS No.: 298-93-1 Molecular Formula: C18H16BrN5S Formula Weight: 414.33 Odour: Odourless Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 3825277 MDL No.: MFCD00011964
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
Point de fusion: ∼ 195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011964
Numéro CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5