2,3-Dihydrofuranne ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1191-99-7
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -24°(-11°F)
Refractive Index: 1.4245
Odour: Pungent
Boiling Point: 54-55°
Beilstein Reference: 103168
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00003205
Formule:
C₄H₆O Poids moléculaire: 70.09 g/mol Point d'ébullition: 54…55 °C Densité: 0.927 Point éclair: –24 °C (–11 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00003205 Numéro CAS: 1191-99-7 EINECS: 214-747-7 UN: 3271 ADR: 3 II |