Imprimer
1-Méthyl-2-phénylindole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B22105.09 B22105.18 B22105.30
B22105.09EA 36 EUR
B22105.09 B22105.18 B22105.30
1-Méthyl-2-phénylindole ≥99%
1-Méthyl-2-phénylindole
Purity: 99% CAS No.: 3558-24-5 Molecular Formula: C15H13N Formula Weight: 207.28 Melting Point: 98-99° Beilstein Reference: 148770
Formule: C₁₅H₁₃N
Point de fusion: 98…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022892
Numéro CAS: 3558-24-5
EINECS: 222-618-1