Bromomalonate de diméthyle 90% tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₇BrO₄ Poids moléculaire: 211.01 g/mol Point d'ébullition: 105…108 °C (11 mmHg) Densité: 1.6 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025865 Numéro CAS: 868-26-8 EINECS: 212-775-4 UN: 1760 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4660 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |