Imprimer
Bromomalonate de diéthyle ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10965.14 A10965.18 A10965.30
A10965.14EA 36 EUR
A10965.14 A10965.18 A10965.30
Bromomalonate de diéthyle ≥90%
Bromomalonate de diéthyle
Purity: 90+% CAS No.: 685-87-0 Molecular Formula: BrCH(CO2CH2CH3)2 Formula Weight: 239.07 Flash Point: 111°(231°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 233-235° Beilstein Reference: 509768 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009138
Formule: C₇H₁₁BrO₄
Point d'ébullition: 233…235 °C
Densité: 1,402
Point éclair: 111 °C (231 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009138
Numéro CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
ADR: 8,II