Acide (S)-(+)-2-hydroxyisovalérique 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide (S)-(+)-2-hydroxy-3-méthylbutyrique
Formule:
C₅H₁₀O₃ Poids moléculaire: 118.13 g/mol Point de fusion: 65…68 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00066443 Numéro CAS: 17407-55-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 65 to 70 °C |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +15° to +19° (24 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |