Acide (S)-(+)-2-hydroxyisovalérique
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide (S)-(+)-2-hydroxy-3-méthylbutyrique
Formule:
C₅H₁₀O₃ Poids moléculaire: 118.13 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00066443 Numéro CAS: 17407-55-5 |