Isophorone diisocyanate (mélange d'isomères) 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle
Purity: 98%
CAS No.: 4098-71-9
Molecular Formula: C12H18N2O2
Formula Weight: 222.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4840
Melting Point: -60°
Boiling Point: 153°/10mm
Beilstein Reference: 2726467
UN No.: 2290
MDL No.: MFCD00064956
Formule:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Poids moléculaire: 222.29 g/mol Point d'ébullition: 153 °C (10 mmHg) Point de fusion: –60 °C Densité: 1.061 Point éclair: 163 °C (325 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00064956 Numéro CAS: 4098-71-9 EINECS: 223-861-6 UN: 2290 ADR: 6.1 III |