2-(Triméthylsilyl)thiazole 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Triméthylsilyl)-1,3-thiazole
Formule:
C₆H₁₁NSSi Point d'ébullition: 53…55 °C (10 mmHg) Densité: 0,98 g/cm³ Point éclair: 62 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00066274 Numéro CAS: 79265-30-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4950 to 1.5000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |