Imprimer
2-(Triméthylsilyl)thiazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Triméthylsilyl)-1,3-thiazole
B21903.14 B21903.06
B21903.14EA 847 EUR
B21903.14 B21903.06
2-(Triméthylsilyl)thiazole ≥97%
2-(Triméthylsilyl)thiazole
Purity: 97% CAS No.: 79265-30-8 Molecular Formula: C6H11NSSi Formula Weight: 157.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 53-55°/10mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00066274
Formule: C₆H₁₁NSSi
Point d'ébullition: 53…55 °C (10 mmHg)
Densité: 0,985
Point éclair: 57 °C (135 °F)
Numéro MDL: MFCD00066274
Numéro CAS: 79265-30-8
ADR: 3,III