Imprimer
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
H27203.06 H27203.03
H27203.06EA 382 EUR
H27203.06 H27203.03
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 54045-76-0 Molecular Formula: C4H2BrNO2S Formula Weight: 208.03 Melting Point: 181-183° MDL No.: MFCD04115730
Formule: C₄H₂BrNO₂S
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115730
Numéro CAS: 54045-76-0