Imprimer
Hydrogénosulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Éthyl-3-méthylimidazolium hydrogénosulfate, Basionic® AC 25
H27232.18 H27232.30
H27232.18EA 159 EUR
H27232.18 H27232.30
Hydrogénosulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Hydrogénosulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Purity: 98% CAS No.: 412009-61-1 Molecular Formula: C6H12N2O4S Formula Weight: 208.24 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD06798195
Formule: C₆H₁₂N₂O₄S
Poids moléculaire: 208.24 g/mol
Densité: 1.367
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798195
Numéro CAS: 412009-61-1
UN: 3265
ADR: 8 II