Trifluorométhanesulfonate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Butyl-3-méthylimidazolium trifluorométhanesulfonate
Purity: 98%
CAS No.: 174899-66-2
Molecular Formula: C9H15F3N2O3S
Formula Weight: 288.29
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: 16°
MDL No.: MFCD03427620
Formule:
C₉H₁₅F₃N₂O₃S Poids moléculaire: 288.29 g/mol Densité: 1.295 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03427620 Numéro CAS: 174899-66-2 |